Etichette, seal-it
Product Details & Documents
I campioni di ritenzione vengono conservati per avere un campione di riferimento in un momento successivo. È possibile avere la prova certa che il campione di ritenzione è identico al campione originale solo mediante dei contrassegni chiari su contenitori perfettamente sigillati. Tuttavia, spesso non è possibile sigillare il campione se non sono presenti degli anelli. seal-it è la soluzione. L'etichetta autoadesiva seal-it
aderisce a tutti i contenitori più diffusi. Grazie all'incredibile adesività, è praticamente impossibile da rimuovere. Se si chiude il coperchio di un contenitore con seal-it, non sarà possibile aprire il contenitore senza distruggere l'etichetta seal-it. Inoltre, l'etichetta seal-it è dotata di alcune perforazioni che si strappano se manipolate come un disco orario. È possibile utilizzare le etichette seal-it per sigillare bottiglie, sacchetti per campioni, sacchi, buste e così via.
- Chiara identificazione grazie ai numeri in sequenza
- Etichetta di controllo integrata con il medesimo numero, per la documentazione di accompagnamento
- Perforazione a strappo per ogni etichetta
- Si possono utilizzare tutti i mezzi di scrittura più comuni
- Il foglio di alluminio consente di adattare l'etichetta seal-it a contenitori di qualsiasi forma
Specifiche
- Colore:bianco/rosso
- Descrizione:etichetta sigillante, tenuta di sicurezza per campioni di ritenzione e confezionamento antimanomissione
- Dimensioni:178×30 mm