Thermometer clamp, with swivelling bosshead
Codice catalogo BOCH5621
Nome del fornitore: BOCHEM
Specifiche
- Per:Termometri
- Larghezza di serraggio:6 - 15 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
These chromium plated clamps are used for holding thermometers (Ø 6 to 15 mm). Swivelling bosshead (Ø 16,5 mm) can be rotated and locked at any angle (0 to 360°).