Micro pinze
0 - 20 mm, 150 mm
BOCH5475
: BOCHEM
Micro clamps made of zinc plated steel.
- Fingers of the clamps are coated with silicone to protect clamped items
- Larghezza di serraggio:0 - 20 mm
- Lunghezza:150 mm
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals