Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamps, universal
Clamps, universal
Nome del fornitore:   BOCHEM
Clamps, universal
Nome del fornitore:  BOCHEM
Certificates
Clamps, universal
Clamps, universal
2 varianti
Product Details & Documents
These clamps made of stainless steel 18/10 feature cork lined fingers.
Certifications: DIN 12894
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Larghezza di serraggio
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • BOCH5425
    Clamps, without cork lined jaws
    Clamps, without cork lined jaws
    0 - 80 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 174.00 SFr.
    174.00 SFr.
    1 * 1 ST
       174.00 SFr.
  • BOCH5425-OK
    Clamps, without cork lined jaws
    Clamps, without cork lined jaws
    0 - 80 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 257.00 SFr.
    257.00 SFr.
    1 * 1 ST
       257.00 SFr.