Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzene, Supelco® | Avantor
Benzene, Supelco®
Infiammabile
Salute
Nome del fornitore:   Merck
Benzene, Supelco®
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
Benzene, Supelco®
Benzene, Supelco®
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Cyclohexatriene
  • Numero CAS:71-43-2
  • Formula:C₆H₆
  • Numero MDL:MFCD00003009
  • Molecular Weight:78.11 g/mol
  • IndexMerck:13,01066
  • Punto di ebollizione:80,1 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:5,5 °C
  • Densità:0,878 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:–11 °C
  • UN:1114
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-753-7
  • REACH:01-2119447106-44
Dokumente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    5 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - SFr. 109.00
    SFr. 109.00
    1 * 5 mL
       SFr. 109.00
  • bottiglia in vetro
    50 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - SFr. 770.00
    SFr. 770.00
    1 * 50 mL
       SFr. 770.00