Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro pinze
Micro pinze
Nome del fornitore:   BOCHEM
Micro pinze
Nome del fornitore:  BOCHEM
Certificates
Micro pinze
3 varianti
Product Details & Documents
Micro clamps made of stainless steel.
  • Fingers are covered with either a layer of cork or with silicone coating to protect clamped items
  • With round or angled jaws
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Larghezza di serraggio
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • BOCH5405
    Clamps, micro, finger with cork, angled jaws
    Clamps, micro, finger with cork, angled jaws
    Acciaio inossidabile 18/10
    15 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.40
    SFr. 35.40
    1 * 1 ST
       SFr. 35.40
  • BOCH5415
    Clamps, micro, finger with silicone coating
    Clamps, micro, finger with silicone coating
    Acciaio inossidabile 18/10
    0 - 20
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 46.90
    SFr. 46.90
    1 * 1 ST
       SFr. 46.90
  • BOCH5400
    Clamps, micro, finger with cork, round jaws
    Clamps, micro, finger with cork, round jaws
    Acciaio inossidabile 18/10
    15 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.40
    SFr. 35.40
    1 * 1 ST
       SFr. 35.40