Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
Nome del fornitore:   BURKLE
Scoops
Nome del fornitore:  BURKLE
Certificates
Scoops
5 varianti
Product Details & Documents
Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
  • Robust
  • Autoclavable up to 121 °C for max. 20 min.
  • Suitable for food contact
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • 120 ml
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 40.90
    SFr. 40.90
    1 * 1 ST
       SFr. 40.90
  • 450 ml
    75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 46.10
    SFr. 46.10
    1 * 1 ST
       SFr. 46.10
  • 1000 ml
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 54.90
    SFr. 54.90
    1 * 1 ST
       SFr. 54.90
  • 1500 ml
    120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 62.80
    SFr. 62.80
    1 * 1 ST
       SFr. 62.80
  • 2500 ml
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 82.50
    SFr. 82.50
    1 * 1 ST
       SFr. 82.50