Orders LinkContactUsLinkComponent
Cilindro a immersione di precisione
Cilindro a immersione di precisione
Cilindro a immersione di precisione, 500 ml, 210 mm, 75 mm
Codice catalogo BURK5365-6000
Nome del fornitore:   BURKLE
Cilindro a immersione di precisione
Codice catalogo BURK5365-6000
Nome del fornitore:  BURKLE
Cilindro a immersione di precisione
Cilindro a immersione di precisione
Cilindro a immersione di precisione, 500 ml, 210 mm, 75 mm
Price
733.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precise liquid samples can be taken with this immersion cylinder. When the target has been reached, open the cover and pour out the sample.
  • Screw-off top enables easy cleaning
  • Air valve at the end of the tube
  • Venting lowering cable and cable reel
Specifiche
  • Ø:
    75 mm
  • Capacità:
    500 ml
  • Descrizione:
    Cilindro a immersione di precisione
  • Lunghezza:
    210 mm