Mini cilindro a immersione
Codice catalogo 300-0665
Nome del fornitore: BURKLE
Specifiche
- Ø:32 mm
- Capacità:50 ml
- Descrizione:Mini cilindro a immersione
- Lunghezza:180 mm
- Materiale:Stainless steel V2A (1.4301)
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Mini immersion cylinder for sampling liquids in narrow places where access is difficult.
- La parte superiore svitabile consente di eseguire facilmente la pulizia.
- Testato per l'uso nella zona di protezione Ex 0
- Categorie esplosivi IIA e IIB
Can also be used in curved dipping tubes and barrels with narrow openings.
Ordering information: Ordinare contestualmente il cavo di discesa appropriato.