Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi, lattice
Tubi, lattice
Nome del fornitore:   KARTELL
Tubi, lattice
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Tubi, lattice
4 varianti
Product Details & Documents
Latex, translucent.
  • Density: 0,92
  • Autoclavable
Tubing with smooth and transparent surface.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø int.tubo
    Spessore parete
    Tubo est.Ø
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • 8,00 mm
    2,00 mm
    12,00 mm
    traslucido
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 305.00
    SFr. 305.00
    1 * 10 m
       SFr. 305.00
  • 4,00 mm
    1,50 mm
    7,00 mm
    traslucido
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 164.00
    SFr. 164.00
    1 * 10 m
       SFr. 164.00
  • 6,00 mm
    1,50 mm
    9,00 mm
    traslucido
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 186.00
    SFr. 186.00
    1 * 10 m
       SFr. 186.00
  • 12,00 mm
    2,50 mm
    17,00 mm
    traslucido
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 688.00
    SFr. 688.00
    1 * 10 m
       SFr. 688.00