ContactUsLinkComponent
Forbici universali, con manico in plastica
Forbici universali, con manico in plastica
Catalog # BOCH4151
Supplier:  BOCHEM
undefined
Forbici universali, con manico in plastica
Catalog # BOCH4151
Supplier:  BOCHEM
Specifications
  • Tipo:
    Sharp/blunt
  • Lunghezza:
    180 mm
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
Stainless steel bandage scissors with plastic handle.
  • Temperature resistant up to max. 145 °C
  • Sharp-round