ContactUsLinkComponent
Fenolo ≥99%, cristalli distaccati, GPR RECTAPUR®
  20598.465
 :  
undefined
Fenolo ≥99%, cristalli distaccati, GPR RECTAPUR®
  20598.465
 :  
  • Tipo di conf.:
    Fusto in metallo
  • Conf:
    25 kg
  • Seq:
    4283
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Congealing temperature:
    Min. 39.5 °C
  • Evaporation residue:
    Max. 0.025 %
 :
 :94.11 g/mol
 :181.8 °C (1013 hPa)
 :40.8 °C
 :1.06 g/cm³ (20 °C)
 :81 °C (closed cup)
 :Ambiente
 :203-632-7
 :1671
 :6.1,II
 :01-2119471329-32
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08
 :108-95-2
 :C₆H₅OH
 :MFCD00002143