Fenolo
Bottiglia di vetro, 1 kg
MOLE66917197-1KG
Marketsource
: Molekula
: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- :108-95-2
- :C₆H₅OH
- :MFCD00002143
- :94.11 g/mol
- :12,07390
- :181,7 °C (1013 hPa)
- :40,8 °C
- :1,0722 g/cm³ (20 °C)
- :81 °C
- :Ambiente
- :203-632-7
- :1671
- :6.1,II
- :01-2119471329-32
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 kg