Fenolo, Calbiochem®
Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo 516724-500
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Fenolo, Calbiochem®
Codice catalogo 516724-500
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS: 108-95-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- Numero CAS:108-95-2
- Formula:C₆H₅OH
- Numero MDL:MFCD00002143
- Molecular Weight:94.11 g/mol
- IndexMerck:12,07390
- Punto di ebollizione:181,7 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:40,8 °C
- Densità:1,0722 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:81 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-632-7
- UN:1671
- ADR:6.1,II
- REACH:01-2119471329-32
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g