(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Vai a
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
- Numero CAS:17407-55-5
- Formula:C₅H₁₀O₃
- Numero MDL:MFCD00066443
- Molecular Weight:118.13 g/mol
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
- Numero CAS:17407-55-5
- Formula:C₅H₁₀O₃
- Numero MDL:MFCD00066443
- Molecular Weight:118.13 g/mol