Adenina solfato
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE40343098-100G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Adenina solfato
Codice catalogo MOLE40343098-100G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 321-30-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 6-Aminopurine hemisulphate salt, 7H-Purin-6-amine hemisulphate, Adenine hemisulphate salt
- Numero CAS:321-30-2
- Formula:C₅H₅N₅·½H₂SO₄
- Numero MDL:MFCD00213655
- Molecular Weight:184.17 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-286-5
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.