Orders LinkContactUsLinkComponent
Gramine
Nome del fornitore:   LATOXAN
Gramine
Nome del fornitore:  LATOXAN
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  1-(1H-Indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine, 3-(Dimethylaminomethyl)-Indole
  • Numero CAS:87-52-5
  • Formula:C₁₁H₁₄N₂
  • Numero MDL:MFCD00005629
  • Molecular Weight:174.25 g/mol
  • EINECS:201-749-8
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg