1-Boc-piperazine
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo MOLE36721814-5G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
1-Boc-piperazine
Codice catalogo MOLE36721814-5G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 57260-71-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
- Numero CAS:57260-71-6
- Formula:C₉H₁₈N₂O₂
- Numero MDL:MFCD00075265
- Molecular Weight:186.25 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g