Geraniol, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
- Numero CAS:106-24-1
- Formula:C₁₀H₁₈O
- Numero MDL:MFCD00002917
- Molecular Weight:154.25 g/mol
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:203-377-1
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
- Numero CAS:106-24-1
- Formula:C₁₀H₁₈O
- Numero MDL:MFCD00002917
- Molecular Weight:154.25 g/mol
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:203-377-1
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoProduct Family Options