Sulphamide
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo MOLE10527856-5G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Sulphamide
Codice catalogo MOLE10527856-5G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 7803-58-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Sulphuric diamide
- Numero CAS:7803-58-9
- Formula:H₄N₂O₂S
- Numero MDL:MFCD00011606
- Molecular Weight:96.11 g/mol
- EINECS:232-262-9
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g