Sulphamide ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
Purity: 99% CAS No.: 7803-58-9 Molecular Formula: SO2(NH2)2 Formula Weight: 96.11 Melting Point: 91-92° Solubility: Soluble in water, hot alcohol, acetone. Sparingly soluble in cold alcohol MDL No.: MFCD00011606
Sinonimi: Sulphuric diamide
- Numero CAS:7803-58-9
- Formula:H₄N₂O₂S
- Numero MDL:MFCD00011606
- Molecular Weight:96.11 g/mol
- IndexMerck:14,8922
- Punto di fusione:91…92 °C
- Densità:1,61
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-262-9
3 varianti
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7803-58-9 Molecular Formula: SO2(NH2)2 Formula Weight: 96.11 Melting Point: 91-92° Solubility: Soluble in water, hot alcohol, acetone. Sparingly soluble in cold alcohol MDL No.: MFCD00011606
Sinonimi: Sulphuric diamide
- Numero CAS:7803-58-9
- Formula:H₄N₂O₂S
- Numero MDL:MFCD00011606
- Molecular Weight:96.11 g/mol
- IndexMerck:14,8922
- Punto di fusione:91…92 °C
- Densità:1,61
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-262-9