Serotonin
100 µl
Codice catalogo CHMCMAB352
Nome del fornitore: Chemicon
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:50-67-9
- Formula:C₁₀H₁₂N₂O
- Molecular Weight:176.22 g/mol
- EINECS:200-058-9
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 µl
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..