2-Mercapto-1-methylimidazole
Codice catalogo PROOMM0889.00
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 mg
- Seq:2725
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:114.17 g/mol
IndexMerck:13,06000
Punto di ebollizione:155 °C (1013 hPa)
Densità:1.36 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-482-4
Numero CAS:60-56-0
Formula:C₄H₆N₂S
Numero MDL:MFCD00179321