(±)-Linalolo
Glass bottle for solids, 100 mg
Codice catalogo PROOMM0164.05
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
(±)-Linalolo
Codice catalogo PROOMM0164.05
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS: 78-70-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
- Numero CAS:78-70-6
- Formula:C₁₀H₁₈O
- Numero MDL:MFCD00008906
- Molecular Weight:154.25 g/mol
- IndexMerck:13,05517
- Punto di ebollizione:199 °C (1013 hPa)
- Densità:0,87 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:75 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:201-134-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 mg