Tween® 20 (Polysorbate)
bottiglia in vetro, 50 mL
22002.
: Biotium
: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- :9005-64-5
- :C₅₈H₁₁₄O₂₆
- :MFCD00165986
- :1227.53 g/mol
- :1,1 g/cm³ (20 °C)
- :Ambiente
- :500-018-3
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:50 mL