Orders LinkContactUsLinkComponent
Burette digitali, TECHNOTRATE
Burette digitali, TECHNOTRATE
0 - 50 ml, 0,01 ml, ≤0,2 %, ≤0,1 %
  KART83250
 :   KARTELL
Burette digitali, TECHNOTRATE
  KART83250
 :  KARTELL
Burette digitali, TECHNOTRATE
Burette digitali, TECHNOTRATE
0 - 50 ml, 0,01 ml, ≤0,2 %, ≤0,1 %
SFr. 2’740.00
1 * 1 ST
Burette digitali a copertura della gamma di volume 0 per 50 ml. Se si preme il tasto 'DOS', è possibile preselezionare il volume delle burette per le titolazioni. Se si premono i pulsanti 'ZERO' e 'TITR', la titolazione viene avviata immediatamente. Per liquidi di viscosità/densità diverse, è possibile ricalibrare facilmente il TECHNOTRATE premendo il pulsante 'O/CAL'.
  • È possibile stampare i valori giornalieri/settimanali collegando un computer e una stampante e utilizzando l'interfaccia 'Witolink'
  • 'Espulsione dell'aria' senza problemi o perdita di reagente/terreno di titolazione
  • Nessuna fuoriuscita, posizione a riposo sicura
  • Spegnimento automatico dopo tre minuti
  • Batteria ricaricabile
Documents
  • Capacità:
    0 - 50 ml
  • Accuratezza:
    ≤0,2 %
  • Divisione:
    0,01 ml
  • Imprecisione:
    ≤0,1 %
Accessories
  •  
    Descrizione
  • KART83011
    Bottiglia, ambra, GL 45
    1 * 1 ST - SFr. 56.50
  •  
    Descrizione
  • KART83012
    Bottiglia, ambra, GL 45
    1 * 1 ST - SFr. 112.00
  •  
    Descrizione
  • KART83016
    Tubo di aspirazione, Dosipet, 2,5 - 10 ml
    1 * 1 ST - SFr. 48.60
  •  
    Descrizione
  • KART83019
    Tubo di scarico, 220 V-50 Hz
    1 * 1 ST - SFr. 40.90
  •  
    Descrizione
  • KART83020
    Tubo di scarico, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5 - 100 ml
    1 * 1 ST - SFr. 48.70
  •  
    Descrizione
  • KART83023
    Set di 5 adattatori: A25, A28, A38, A40, A45
    1 * 1 ST - SFr. 74.60
  •  
    Descrizione
  • KART83026
    Valvola di non ritorno di controllo in vetro, DOSIPET-Technotrate
    1 * 1 ST - SFr. 165.00
  •  
    Descrizione
  • KART8302400
    Calcium chloride tube
    1 * 1 ST - SFr. 86.70
  •  
    Descrizione
  • KART8302700
    Bottle, amber, GL 32, 250 ml
    1 * 1 ST - SFr. 52.50
  •  
    Descrizione
  • KART8302800
    Bottle, amber, GL 32, 500 ml
    1 * 1 ST - SFr. 54.70