Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessola
Sessola
1000 ml, 115 cm
Codice catalogo 331-0056
Nome del fornitore:   BURKLE
Sessola
Codice catalogo 331-0056
Nome del fornitore:  BURKLE
Sessola
Sessola
1000 ml, 115 cm
Price
SFr. 476.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel V2A (1.4301).
  • Complete with rod
  • No openings, undercuts or crevices in which residues could collect
  • Pore-free finish produced by high quality laser welding seams
  • Sterilisable by flame or steam sterilisation
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    1000 ml
  • Lunghezza:
    115 cm