Specifications
- Range di temperatura:Ambiente...370 °C
- Descrizione:Agitatore magnetico con piastra riscaldante ARE
- Seq:01
- Modello:ARE
- Intervallo di velocità:<1500 min⁻¹
- L×P×A:165×280×115 mm
- Accuratezza del controllo della temperatura:-
- Potenza riscaldante:630 W
- Superficie riscaldata:Ø 155 mm
- Capacità di agitazione max. H₂O:15 L
- Dimensioni della piastra:Ø 150 mm
- Materiale della piastra:Lega di alluminio
- Peso:2,6 kg
- Conf:1
Specifications
About this item
Agitatori magnetici con piastra in lega di alluminio rivestita che garantisce una distribuzione uniforme del calore e buona resistenza agli agenti chimici, ampiamente utilizzati per ricerca e sviluppo e in laboratori industriali e universitari.
- Eccellente resistenza ai prodotti chimici
- Temperatura massima 370 °C
- Per palloni di massimo 15 l (ARE) e 20 l (AREX)
- Regolazione elettronica della velocità fino a 1500 giri/min
- Magnete di azionamento PCM ad alta potenza
- I modelli AREX mantengono una velocità costante anche in caso di variazioni di viscosità
- Collegamento per termometro a contatto Vertex opzionale per consentire il controllo diretto della temperatura del campione (solo AREX)
Hot plate stirrer with CerAlTop™ aluminum alloy and ceramic coating, that can be connected to VTF Vertex digital thermo regulator for direct temperature control of the liquid. Incorporated timer for unsupervised operation and increased productivity.
SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes.
Control panel is IP 42 protected from liquid spills with run-off groove. Clear communication as front panel shows °C and rpm. LED interface enriched for alarms.
VTF EVO allows the thermoregulation management directly from the PC. Data logging system with ramps and set point setting.
Ergonomic design, inclined control panel for easy access and visibility. AluBlocks™ maximise temperature control and save handling time. Run different tubes by combining AluBlocks™.