Agitatori ad asta elettronici
Informazioni su questo articolo
Gamma di agitatori ad asta con regolazione elettronica, dotati di sistemi di sicurezza avanzati.
- Design ergonomico, compatto e di facile utilizzo; unità leggere, affidabili e silenziose
- L'avvio graduale previene la fuoriuscita di liquido dal recipiente
- Motore con controllo a microprocessore per velocità costante, anche quando la viscosità del liquido cambia (eccetto ES modelli)
- Modelli BS, PW, DLS, LH e DLH con mandrino di sicurezza senza chiave, per garantire un uso sicuro
- I modelli DLS e DLH sono dotati di due display digitali che visualizzano simultaneamente la velocità sia effettiva e che impostata
Agitatore ad asta compatto ES per applicazioni di agitazioni di liquidi semplici a velocità medio-bassa (max. 1000 mPas). Per l'agitazione di volumi di massimo 15 l, con range di regolazione della velocità da 50 a 1300 min-1. Sistema di sicurezza per prevenire il surriscaldamento dello strumento.
Agitatore ad asta LS per liquidi a bassa-media viscosità (max. 25.000 mPas). Adatto a volumi fino a 25 l, con regolazione della velocità da 50 a 2000 min-1. L'unità può essere utilizzata per funzionamenti continuativi.
Agitatore ad asta PW potente, per liquidi ad alta viscosità (max. 100.000 mPas). Adatto a volumi fino a 70 l, con regolazione della velocità da 20 a 1200 min-1. L'unità può essere utilizzata per funzionamenti continuativi.
Agitatore ad asta DLS per liquidi di media viscosità (max. 25.000 mPas). Preselezione della velocità da 50 a 2000 min-1. Il sistema di sicurezza protegge l'unità da sovraccarichi in caso di malfunzionamenti o inceppamenti del motore.
I modelli LH e DLH sono caratterizzati da una potente coppia di rotazione che consente di utilizzare liquidi ad alta viscosità (max. 50.000 mPas). Preselezione della velocità da 50 a 2000 min-1. Il sistema di sicurezza protegge l'unità da sovraccarichi in caso di malfunzionamenti o inceppamenti del motore.
: forniti senza strumenti di agitazione (da ordinare separatamente).
8 varianti
Product Details & Documents
Gamma di agitatori ad asta con regolazione elettronica, dotati di sistemi di sicurezza avanzati.
- Design ergonomico, compatto e di facile utilizzo; unità leggere, affidabili e silenziose
- L'avvio graduale previene la fuoriuscita di liquido dal recipiente
- Motore con controllo a microprocessore per velocità costante, anche quando la viscosità del liquido cambia (eccetto ES modelli)
- Modelli BS, PW, DLS, LH e DLH con mandrino di sicurezza senza chiave, per garantire un uso sicuro
- I modelli DLS e DLH sono dotati di due display digitali che visualizzano simultaneamente la velocità sia effettiva e che impostata
Agitatore ad asta compatto ES per applicazioni di agitazioni di liquidi semplici a velocità medio-bassa (max. 1000 mPas). Per l'agitazione di volumi di massimo 15 l, con range di regolazione della velocità da 50 a 1300 min-1. Sistema di sicurezza per prevenire il surriscaldamento dello strumento.
Agitatore ad asta LS per liquidi a bassa-media viscosità (max. 25.000 mPas). Adatto a volumi fino a 25 l, con regolazione della velocità da 50 a 2000 min-1. L'unità può essere utilizzata per funzionamenti continuativi.
Agitatore ad asta PW potente, per liquidi ad alta viscosità (max. 100.000 mPas). Adatto a volumi fino a 70 l, con regolazione della velocità da 20 a 1200 min-1. L'unità può essere utilizzata per funzionamenti continuativi.
Agitatore ad asta DLS per liquidi di media viscosità (max. 25.000 mPas). Preselezione della velocità da 50 a 2000 min-1. Il sistema di sicurezza protegge l'unità da sovraccarichi in caso di malfunzionamenti o inceppamenti del motore.
I modelli LH e DLH sono caratterizzati da una potente coppia di rotazione che consente di utilizzare liquidi ad alta viscosità (max. 50.000 mPas). Preselezione della velocità da 50 a 2000 min-1. Il sistema di sicurezza protegge l'unità da sovraccarichi in caso di malfunzionamenti o inceppamenti del motore.
: forniti senza strumenti di agitazione (da ordinare separatamente).
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 441-0347
- 441-0346
- 441-0474
- 441-0345
- 441-0348
- 441-0413
- 441-0349
- 441-0350
- Modello:
- ES
- LS
- LS
- PW
- DLS
- DLS
- LH
- DLH
- Viscosità max.:
- 1000 mPas
- 25000 mPas
- 25000 mPas
- 100000 mPas
- 25000 mPas
- 25000 mPas
- 50000 mPas
- 50000 mPas
- Intervallo di velocità:
- 50 - 1300 min⁻¹
- 50 - 2000 min⁻¹
- 50 - 2000 min⁻¹
- 20 - 1200 min⁻¹
- 50 - 2000 min⁻¹
- 50 - 2000 min⁻¹
- 50 - 2000 min⁻¹
- 50 - 2000 min⁻¹
- Coppia max. al mandrino:
- 15 Ncm
- 40 Ncm
- 40 Ncm
- 120 Ncm
- 40 Ncm
- 40 Ncm
- 80 Ncm
- 80 Ncm
- L×P×A:
- 80×200×160 mm
- 80×196×215 mm
- 80×196×215 mm
- 80×196×230 mm
- 80×196×215 mm
- 80×196×215 mm
- 80×196×230 mm
- 80×196×230 mm
- Peso:
- 1,3 kg
- 2,3 kg
- 2,3 kg
- 2,9 kg
- 2,5 kg
- 2,5 kg
- 2,9 kg
- 3,0 kg
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- 441-0347Agitatore ad asta ESSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.441-0347ModelloESViscosità max.1000 mPasIntervallo di velocità50 - 1300 min⁻¹Coppia max. al mandrino15 NcmL×P×A80×200×160 mmPeso1,3 kg - 441-0346Agitatore ad asta LSSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.441-0346ModelloLSViscosità max.25000 mPasIntervallo di velocità50 - 2000 min⁻¹Coppia max. al mandrino40 NcmL×P×A80×196×215 mmPeso2,3 kg - 441-0474LS overhead stirrer package, includes support rod and base, double clamp and stirring shaft with propellerLS overhead stirrer package, includes support rod and base, double clamp and stirring shaft with propellerLog in per disponibilità1 * 1 ST1 470.00 SFr.Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.441-0474ModelloLSViscosità max.25000 mPasIntervallo di velocità50 - 2000 min⁻¹Coppia max. al mandrino40 NcmL×P×A80×196×215 mmPeso2,3 kg - 441-0345Agitatore ad asta PWSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.441-0345ModelloPWViscosità max.100000 mPasIntervallo di velocità20 - 1200 min⁻¹Coppia max. al mandrino120 NcmL×P×A80×196×230 mmPeso2,9 kg - 441-0348Agitatore ad asta digitale DLSSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.441-0348ModelloDLSViscosità max.25000 mPasIntervallo di velocità50 - 2000 min⁻¹Coppia max. al mandrino40 NcmL×P×A80×196×215 mmPeso2,5 kg - 441-0413Pacchetto agitatore ad asta digitale DLS, con asta di supporto e base, doppio morsetto e albero di agitazione con elicaPacchetto agitatore ad asta digitale DLS, con asta di supporto e base, doppio morsetto e albero di agitazione con elicaLog in per disponibilità1 * 1 KIT1 720.00 SFr.Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.441-0413ModelloDLSViscosità max.25000 mPasIntervallo di velocità50 - 2000 min⁻¹Coppia max. al mandrino40 NcmL×P×A80×196×215 mmPeso2,5 kg - 441-0349Agitatore ad asta LHSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.441-0349ModelloLHViscosità max.50000 mPasIntervallo di velocità50 - 2000 min⁻¹Coppia max. al mandrino80 NcmL×P×A80×196×230 mmPeso2,9 kg - 441-0350Agitatore ad asta digitale DLHSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.441-0350ModelloDLHViscosità max.50000 mPasIntervallo di velocità50 - 2000 min⁻¹Coppia max. al mandrino80 NcmL×P×A80×196×230 mmPeso3,0 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ agitatoreØ corpoDisponibilitàPrice
- Universal H-stand, WxD: 462×430 mm, height: 1015 mm, support rod Ø: 28 mm, maximum load 10 kg compatible with all VELP overhead stirrersUniversal H-stand, WxD: 462×430 mm, height: 1015 mm, support rod Ø: 28 mm, maximum load 10 kg compatible with all VELP overhead stirrersVELPA00000366——Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 397.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ agitatoreØ corpoDisponibilitàPrice
- Telecopic H-stand, WxD: 461×430 mm, height: 615 - 1015 mm, support rod Ø: 34 mm, maximum load 10 kg compatible with all VELP overhead stirrersTelecopic H-stand, WxD: 461×430 mm, height: 615 - 1015 mm, support rod Ø: 34 mm, maximum load 10 kg compatible with all VELP overhead stirrersVELPA00000369——Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 778.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ agitatoreØ corpoDisponibilitàPrice
- Morsetto a croce
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ agitatoreØ corpoDisponibilitàPrice
- Pinza
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ agitatoreØ corpoDisponibilitàPrice
- Agitatore con pala ripiegabile per la generazione di un flusso assiale, per l'agitazione in contenitori a collo strettoAgitatore con pala ripiegabile per la generazione di un flusso assiale, per l'agitazione in contenitori a collo stretto441-011560 mm7 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 116.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ agitatoreØ corpoDisponibilitàPrice
- Agitatore ad elica a flusso assiale, per utilizzi a media/alta velocità; agitazione di solidi leggeriAgitatore ad elica a flusso assiale, per utilizzi a media/alta velocità; agitazione di solidi leggeri441-011660 mm7 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 121.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ agitatoreØ corpoDisponibilitàPrice
- Agitatore a pale fisse a flusso assiale, per utilizzi a media/alta velocità; agitazione di solidi leggeriAgitatore a pale fisse a flusso assiale, per utilizzi a media/alta velocità; agitazione di solidi leggeri441-012650 mm7 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 104.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ agitatoreØ corpoDisponibilitàPrice
- Agitatore a palette a flusso tangenziale, per utilizzi a media/bassa velocitàAgitatore a palette a flusso tangenziale, per utilizzi a media/bassa velocità441-012569 mm7 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 120.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ agitatoreØ corpoDisponibilitàPrice
- Agitatore Turbo a flusso assiale, per utilizzi a media/alta velocità; agitazione di solidi leggeriAgitatore Turbo a flusso assiale, per utilizzi a media/alta velocità; agitazione di solidi leggeri441-012046 mm7 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 194.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ agitatoreØ corpoDisponibilitàPrice
- Agitatore con 2 lame flottanti a flusso assiale, per l'agitazione in contenitori a collo strettoAgitatore con 2 lame flottanti a flusso assiale, per l'agitazione in contenitori a collo stretto441-011993 mm7 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 117.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ agitatoreØ corpoDisponibilitàPrice
- Agitatore a turbina a flusso radiale, per utilizzi a media/alta velocità per la dissoluzione di particelleAgitatore a turbina a flusso radiale, per utilizzi a media/alta velocità per la dissoluzione di particelle441-011749 mm7 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 194.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ agitatoreØ corpoDisponibilitàPrice
- Agitatore ad ancora a flusso tangenziale, per utilizzi a media/bassa velocitàAgitatore ad ancora a flusso tangenziale, per utilizzi a media/bassa velocità441-011845 mm8 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 93.30