Rack per provette
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Informazioni su questo articolo
Rack, made of stainless steel 18/10.
- Very good temperature resistance
- Good chemical resistance
- Easy to clean
5 varianti
Product Details & Documents
Rack, made of stainless steel 18/10.
- Very good temperature resistance
- Good chemical resistance
- Easy to clean
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- N. di foriper Ø provetteL×P×ADisponibilitàPrice