Orders LinkContactUsLinkComponent
Portaprovette
Portaprovette
130 mm, 10 - 25 mm
Codice catalogo BOCH2281
Nome del fornitore:   BOCHEM
Portaprovette
Codice catalogo BOCH2281
Nome del fornitore:  BOCHEM
Portaprovette
Portaprovette
130 mm, 10 - 25 mm
Price
SFr. 5.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
Specifiche
  • Lunghezza:
    130 mm
  • Capacità:
    10 - 25 mm