Orders LinkContactUsLinkComponent
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Nome del fornitore:   BD Medical
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Nome del fornitore:  BD Medical
Certificates
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
1 varianti
Product Details & Documents
PET/PP or glass.
  • With buffered citrate
  • With paper lable
  • Hemogard™ closure
Citrate tubes
Product Family Options
Plastic
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Tipo di chiusura
    Additiva
    Lunghezza
    Ø
    Colore tappo
    Volume
    Disponibilità
    Price
  • BDAM363048
    Blood Collection tube, BD Vacutainer®
    Blood Collection tube, BD Vacutainer®
    Plastica
    BD Hemogard™
    Sodium citrate (0,109 M)
    75 mm
    13 mm
    azzurro
    2,7 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 649.00
    SFr. 649.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 649.00
  • BDAM363093UK
    Blood Collection tube, BD Vacutainer®
    Blood Collection tube, BD Vacutainer®
    Plastica
    BD Hemogard™
    buffered Sodium citrate (0,129 M)
    75 mm
    13 mm
    azzurro
    1,8 ml
    Discontinued