Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter vials, SINGLE StEP™
Nome del fornitore:   THOMSON INSTRUMENT
Filter vials, SINGLE StEP™
Nome del fornitore:  THOMSON INSTRUMENT
Certificates
Filter vials, SINGLE StEP™
Filter vials, SINGLE StEP™
14 varianti
Product Details & Documents
Simple replacements for HPLC vials, HPLC caps, syringes, needles, and syringe filters. Filter vials minimise steps and loss of product. They protect HPLC, GC, GC-MS and LC-MS systems against contaminants and particulates.
  • Compatible with both UHPLC and standard HPLC autosamplers
  • Colour coded pre-slit caps for easy identification of membrane and porosity
  • Low dead volume unit contains rugged PP insert with 450 µl loading capacity
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Membrana
    Dimensioni pori
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Nylon
    0,2 µm
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 991.00
    SFr. 991.00
    1 * 200 ST
       SFr. 991.00
  • Nylon
    0,2 µm
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 2’480.00
    SFr. 2’480.00
    1 * 500 ST
       SFr. 2’480.00
  • PES
    0,2 µm
    grigio
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 991.00
    SFr. 991.00
    1 * 200 ST
       SFr. 991.00
  • PES
    0,2 µm
    grigio
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 2’480.00
    SFr. 2’480.00
    1 * 500 ST
       SFr. 2’480.00
  • PTFE
    0,2 µm
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 991.00
    SFr. 991.00
    1 * 200 ST
       SFr. 991.00
  • PTFE
    0,2 µm
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 2’480.00
    SFr. 2’480.00
    1 * 500 ST
       SFr. 2’480.00
  • PVDF
    0,2 µm
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 991.00
    SFr. 991.00
    1 * 200 ST
       SFr. 991.00
  • PVDF
    0,2 µm
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 2’480.00
    SFr. 2’480.00
    1 * 100 ST
       SFr. 2’480.00
  • Nylon
    0,45 µm
    rosa
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 991.00
    SFr. 991.00
    1 * 200 ST
       SFr. 991.00
  • Nylon
    0,45 µm
    rosa
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 2’480.00
    SFr. 2’480.00
    1 * 500 ST
       SFr. 2’480.00
  • PTFE
    0,45 µm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 991.00
    SFr. 991.00
    1 * 200 ST
       SFr. 991.00
  • PTFE
    0,45 µm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 2’480.00
    SFr. 2’480.00
    1 * 500 ST
       SFr. 2’480.00
  • PVDF
    0,45 µm
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 991.00
    SFr. 991.00
    1 * 200 ST
       SFr. 991.00
  • PVDF
    0,45 µm
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 2’480.00
    SFr. 2’480.00
    1 * 500 ST
       SFr. 2’480.00