ContactUsLinkComponent
Spatola cucchiaio, per analisi
Spatola cucchiaio, per analisi
  BOCH3216
 :  BOCHEM
undefined
Spatola cucchiaio, per analisi
  BOCH3216
 :  BOCHEM
  • Lunghezza:
    235 mm
  • Conf:
    1
  • Dimensioni cucchiaio:
    25×18 mm
Spoon spatula with one spoon end and one flat end. Spoon size: 25×18 mm