Incubatore con agitazione, digitale, da banco, ES-20
Incubatore con agitazione da banco, versatile e programmabile, per l'agitazione e l'incubazione di colture biologiche e campioni in diversi matracci e recipienti. Unità compatta caratterizzata da struttura solida con pannelli trasparenti in Plexiglass® spessi 7 mm.
- Controllo digitale di tempo, temperatura e velocità di agitazione, per la massima precisione e ripetibilità
- Tempo, temperatura e velocità di agitazione semplici da programmare mediante display LCD luminoso. Timer da 1 min a 96 ore
- Controllo della temperatura mediante microprocessore e circolazione forzata di aria calda garantiscono una temperatura costante e uniforme all'interno della camera
- Dotato di sistema di agitazione a presa diretta per funzionamenti affidabili e a lungo termine
- Progettato per montaggio/smontaggio semplici - Facile da spostare da un posto all'altro. Confezione piatta; richiede un'ora per il montaggio, senza l'ausilio di strumenti speciali
: fornito senza piattaforma (richiesta). Sono disponibili diverse piattaforme accessorie per numerose applicazioni, tra cui una piattaforma universale, una piattaforma piatta (per contenitori bassi) e una piattaforma con pinze per matracci.
- Catalog No:
- 444-0936
- Modello:
- ES-20
- Movimento di agitazione:
- Orbitale
- Range di temperatura:
- +25…+42 °C
- Stabilità della temperatura:
- ±0,5 °C
- Intervallo di velocità:
- 50 - 250 min⁻¹
- Carico massimo:
- 2,5 kg
- Range di controllo della temperatura:
- Ambiente +5...42 °C
- Regolazione della temperatura:
- 0,1
- Risoluzione della temperatura:
- 0,1 °C
- Potenza:
- 0,2 (kW)
- Potenza riscaldante:
- 150 W
- L×P piattaforma:
- 270×195 mm
- Altezza interna:
- 270 mm
- L×P×A:
- 340×340×435 mm
- Peso:
- not more than 15 kg
- Ampiezza di agitazione:
- 10 mm
Frequently Bought Together