Orders LinkContactUsLinkComponent
Beaker tongs, stainless steel, polished
Beaker tongs, stainless steel, polished
230 mm, 15 - 60 mm
Codice catalogo RSGA043.230
Nome del fornitore:   RSG
Beaker tongs, stainless steel, polished
Codice catalogo RSGA043.230
Nome del fornitore:  RSG
Beaker tongs, stainless steel, polished
Beaker tongs, stainless steel, polished
230 mm, 15 - 60 mm
Price
SFr. 45.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These beaker tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
  • Jaws with cork inserts
Specifiche
  • Lunghezza:
    230 mm
  • Capacità:
    15 - 60 mm