Forbici, robuste
Bent, blunt/blunt, 180 mm
Codice catalogo RSGA109.185
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Universal scissors with black plastic grip.
- Autoclavable (max. 143 °C)
Documents
RSGA109.185_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Tipo:Bent, blunt/blunt
- Lunghezza:180 mm