Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrobenzene, Supelco®
Tossico
Salute
Ambiente
Nome del fornitore:   Merck
Nitrobenzene, Supelco®
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
Nitrobenzene, Supelco®
Nitrobenzene, Supelco®
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:98-95-3
  • Formula:C₆H₅NO₂
  • Numero MDL:MFCD00007043
  • Molecular Weight:123.11 g/mol
  • IndexMerck:13,06621
  • Punto di ebollizione:210,8 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:5,7 °C
  • Densità:1,2037 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:88 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • UN:1662
  • ADR:6.1,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:202-716-0
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    1 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - SFr. 27.40
    SFr. 27.40
    1 * 1 mL
       SFr. 27.40
  • bottiglia in vetro
    5 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - SFr. 81.40
    SFr. 81.40
    1 * 5 mL
       SFr. 81.40