Piattaforme elevatrici da laboratorio
Supplier: BOCHEM
Jump to:
About this item
Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10 stainless steel.
- Ergonomic knob, rounded and user friendly
- Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel, which can be operated by hand
- Bigger models from 300×300 mm are recommended to be used in combination with a ratchet, which connects with a special adjusting wheel (ratchet included)
Certifications: DIN 12897
14 Options Available Below
Product Details & Documents
Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10 stainless steel.
- Ergonomic knob, rounded and user friendly
- Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel, which can be operated by hand
- Bigger models from 300×300 mm are recommended to be used in combination with a ratchet, which connects with a special adjusting wheel (ratchet included)
Certifications: DIN 12897
Product Family Options
Alluminio
Product Information
- Dimensioni lastraMax. Capacità di carico staticoMax. capacità di carico dinamicoAltezza di lavoroColoreconAvailabilityPrice
- 100×100 mm10 kg5 kg55 - 120 mmverdemanopola di regolazioneLog in for availability1 * 1 STSFr. 255.00
- 160×130 mm30 kg7 kg60 - 275 mmverdemanopola di regolazioneLog in for availability1 * 1 STSFr. 208.00
- 200×200 mm30 kg7 kg60 - 275 mmverdemanopola di regolazioneLog in for availability1 * 1 STSFr. 240.00
- 240×240 mm30 kg7 kg60 - 275 mmverdemanopola di regolazioneLog in for availability1 * 1 STSFr. 273.00
- 300×300 mm60 kg12 kg90 - 470 mmverdemanopola di regolazione per bardaturaLog in for availability1 * 1 STSFr. 857.00
- 400×400 mm60 kg15 kg90 - 470 mmverdemanopola di regolazione per bardaturaLog in for availability1 * 1 STSFr. 1’220.00
- 160×130 mm30 kg7 kg75 - 400 mmverdemanopola di regolazioneLog in for availability1 * 1 STSFr. 275.00
- 200×200 mm30 kg7 kg75 - 400 mmverdemanopola di regolazioneLog in for availability1 * 1 STSFr. 307.00
In alluminio anodizzato
Product Information
- Dimensioni lastraMax. Capacità di carico staticoMax. capacità di carico dinamicoAltezza di lavoroColoreconAvailabilityPrice
- 100×100 mm10 kg5 kg55 - 120 mmblumanopola di regolazioneLog in for availability1 * 1 STSFr. 274.00
- 240×240 mm30 kg7 kg60 - 275 mmblumanopola di regolazioneLog in for availability1 * 1 STSFr. 301.00
- 300×300 mm60 kg12 kg90 - 470 mmblumanopola di regolazione per bardaturaLog in for availability1 * 1 STSFr. 960.00
- 400×400 mm60 kg15 kg90 - 470 mmblumanopola di regolazione per bardaturaLog in for availability1 * 1 STSFr. 1’360.00
- 200×200 mm30 kg7 kg60 - 275 mmblumanopola di regolazioneLog in for availability1 * 1 STSFr. 259.00
- 160×130 mm30 kg7 kg60 - 275 mmblumanopola di regolazioneLog in for availability1 * 1 STSFr. 227.00
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 245-0026Bardatura per piattaforme elevatrici, lunghezza 190 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 67.80