Portavetrini, LockMailer™
Slide containers, Magenta, HDPE, 4
Codice catalogo SIMPM950-4MA
Nome del fornitore: Simport Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Contenitore trasparente in polietilene ad alta densità per la spedizione o la conservazione dei vetrini tra lo studio medico e il laboratorio.
- I canali interni sono scanalati per tenere i vetrini separati in modo sicuro
- Esclusivo tappo a vite antimanomissione a tenuta ermetica
- Progettato per raggiungere la massima stabilità su un piano di lavoro ma con un volume interno di soli 12 ml
Specifiche
- N. di vetrini:4
- Colore:Magenta
- Descrizione:Slide containers
- Materiale:HDPE