Timer digitale
Timer elettronico, bianco, 50×23×62 mm
Codice catalogo KART902
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Timer elettronico con custodia in plastica ABS. Lo strumento funziona a batteria.
- Display a 4 cifre, funzionamento fino a 19 ore, 59 minuti
- Allarme acustico emesso allo scadere del tempo impostato.
- Struttura autoportante, dispositivi di fissaggio a clip o magnetici
Specifiche
- Colore:bianco
- Descrizione:Timer elettronico
- L×P×A:50×23×62 mm