Orders LinkContactUsLinkComponent
Treppiedi
Treppiedi
Nome del fornitore:   RSG
Treppiedi
Nome del fornitore:  RSG
Certificates
Treppiedi
5 varianti
Product Details & Documents
Separable tripods made from stainless steel.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø interno×A
    Disponibilità
    Price
  • 451-9107
    With detachable legs
    With detachable legs
    100×210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 54.60
    SFr. 54.60
    1 * 1 ST
       SFr. 54.60
  • 451-9106
    With detachable legs
    With detachable legs
    120×210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 46.90
    SFr. 46.90
    1 * 1 ST
       SFr. 46.90
  • 451-9108
    With detachable legs
    With detachable legs
    140×210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 51.90
    SFr. 51.90
    1 * 1 ST
       SFr. 51.90
  • 451-9109
    With detachable legs
    With detachable legs
    160×210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 58.70
    SFr. 58.70
    1 * 1 ST
       SFr. 58.70
  • RSGA493.180
    With detachable legs
    With detachable legs
    180×210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 74.20
    SFr. 74.20
    1 * 1 ST
       SFr. 74.20
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    RSGA497.370
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 84.60