Orders LinkContactUsLinkComponent
Hand drill, QualiRod, cylindrical
Hand drill, QualiRod, cylindrical
Punta, cilindrica, 260 mm, 200 mm, 8 mm
Codice catalogo 300-0141
Nome del fornitore:   BURKLE
Hand drill, QualiRod, cylindrical
Codice catalogo 300-0141
Nome del fornitore:  BURKLE
Hand drill, QualiRod, cylindrical
Hand drill, QualiRod, cylindrical
Punta, cilindrica, 260 mm, 200 mm, 8 mm
Price
SFr. 227.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cylindrical hollow drill with a sharp cutting edge, can easily be driven into paste-like and semi-solid substances. The samples cut out are subsequently removed with the appropriate push-rod ejector.
  • Stainless steel V2A (1,4301)
  • Sterilisable
  • Inner Ø 8 mm, outer Ø 10 mm
Specifiche
  • Ø:
    8 mm
  • Profondità d'immersione:
    200 mm
  • Descrizione:
    Punta, cilindrica
  • Lunghezza:
    260 mm