Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette per centrifuga
Nome del fornitore:   KARTELL
Provette per centrifuga
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
5 varianti
Product Details & Documents
PP with quick closure PE screw cap.
  • Leak-proof
  • Can be centrifuged up to 4000×g
  • Cap is designed to avoid any contamination due to drops of liquid on the inner surface
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×L
    Tipo di chiusura
    Colore tappo
    Versione
    Disponibilità
    Price
  • KART88303/03
    Tubes, with white screw cap
    Tubes, with white screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Tappo a vite
    bianco
    non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 294.00
    SFr. 294.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 294.00
  • KART8830304
    Tubes, with blue screw cap
    Tubes, with blue screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Tappo a vite
    blu
    non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 298.00
    SFr. 298.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 298.00
  • KART88303/06
    Tubes, with yellow screw cap
    Tubes, with yellow screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Tappo a vite
    giallo
    non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 297.00
    SFr. 297.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 297.00
  • KART8830310
    Tubes, with red screw cap
    Tubes, with red screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Tappo a vite
    rosso
    non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 298.00
    SFr. 298.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 298.00
  • KART88304-03
    Tubes, with white screw cap
    Tubes, with white screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Tappo a vite
    bianco
    sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 45.40
    SFr. 45.40
    1 * 100 ST
       SFr. 45.40