Spatulas, micro
Un'estremità quadrata, 150 mm, 7 mm
Codice catalogo RSGA316.150
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10. Micro spatula with one square end.
Specifiche
- Descrizione:Un'estremità quadrata
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:7 mm