2,5-Difluorobenzaldehyde
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo MOLE29107207-5G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
2,5-Difluorobenzaldehyde
Codice catalogo MOLE29107207-5G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 2646-90-4
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:2646-90-4
- Formula:C₇H₄F₂O
- Numero MDL:MFCD00010327
- Molecular Weight:142.1 g/mol
- Punto di ebollizione:65…66 °C (20 mmHg)
- Densità:1,3 g/cm³ (20 °C)
- UN:1989
- ADR:3,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g