Tappi a vite, PP, bianchi, con inserto in PTFE e anello antimanomissione
Catalog # 215-2883
Supplier: Kautex
Specifications
- Filettatura:32 mm
- Descrizione:Screw closure PP, white, with tamper evident ring and PTFE cup seal
- Conf:1.200
- Per bottiglie:100 - 250 ml