pH and ORP electrodes
pH electrodes with glass body.
pH electrodes with glass body.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Product Family Options
- DescrizioneTipopHTemperaturaMaterialeØ×LConnettore
- Elettrodo per pH in vetro con estremità libera, tappo flangiato, sistema di riferimento Ag/AgCl, membrana sferica, vetro H, punto zero pH = 7,09501/850 - 140...+135 °CVetro12×120 mmCavo fisso di 5 m1 * 1 ST354.00 SFr.
- Elettrodo per pH in vetro, sistema di riferimento Ag/AgCl, membrana sferica, vetro H, punto zero pH = 4,6H 1171 HD1 - 140...+135 °CVetro12×120 mmSpina avvitabile1 * 1 ST354.00 SFr.
- Elettrodo per pH in vetro, sistema di riferimento Ag/AgCl, membrana sferica, vetro H, punto zero pH = 7,0H 1181 HD1 - 140...+135 °CVetro12×120 mmSpina avvitabile1 * 1 ST370.00 SFr.
- Elettrodo per pH in vetro, sistema di riferimento Ag/AgCl, membrana sferica, vetro S, punto zero pH = 7,0S 1181 HD2 - 14+10...+135 °CVetro12×120 mmSpina avvitabile1 * 1 ST429.00 SFr.
- Elettrodo per pH in vetro, sistema di riferimento Ag/AgCl, membrana a cupola, vetro S, punto zero pH = 7,0S 2781 HD2 - 14+10...+135 °CVetro12×120 mmSpina avvitabile1 * 1 ST488.00 SFr.
- ORP glass electrode, platinum ring sensor Ø 6 mmPt 1801 HD—−30...+135 °CVetro12×120 mmScrew plug1 * 1 ST436.00 SFr.