Schermi di sicurezza
242×365 mm
Codice catalogo KART571
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PMMA, trasparente, spessore: 5 mm. Per la protezione facciale del personale di laboratorio e sanitario contro sostanze, aerosol e schizzi pericolosi.
- Struttura autoportante
- Portatile e stabile
- Completa di piedini antiscivolamento
Specifiche
- L×A:242×365 mm