Micro spoon
Con manico di plastica, 150 mm, 5 mm
Codice catalogo RSGA087.025
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
This micro spoon is made of stainless steel (Remanit 4301) and features a black plastic handle.
Specifiche
- Descrizione:Con manico di plastica
- Lunghezza:150 mm
- Dimensioni cucchiaio:5 mm